Learn More
(E)-Ethyl 4-Bromobut-2-enoate (>80%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-Ethyl 4-Bromobut-2-enoate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+ |
| Formelmasse | 191.9786 |