Learn More
(E)-Fluvoxamine Maleate, TRC
Artikelnummer. 30009059
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009059 25 mg 25 Milligramm
17984385 10 mg 10 Milligramm
17940385 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF60350025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61718-82-9
Summenformel C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 434.41
Synonym Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), Avoksin, Avoxin, Depromel, DU 23000, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, Maveral, MK 264, NSC 309469
IUPAC-Name (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
SMILES COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvoxamine maleate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Formelmasse 434.1665