Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% (EU only)
Artikelnummer. 10740584
Change view
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10740584 Je 1 Stück
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10740584
Marke: Invitrogen™ G600001EU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% (EU only)
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% Gel Percentage, EU Plug Type, Single Comb Well Format, 12 Wells, Ethidium Bromide In-Gel Dye, For Use With Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Konzentration 1.2%
Format Single Comb (Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nucleic acid gel electrophoresis and blotting
Kitinhalt 6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual. 18-Paks contain 18 gels and a manual
Menge Je
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Produkttyp Agarose Gels Starter Pak