Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain Starter Kit, 2% (EU only)
Artikelnummer. 10520343
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Set
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10520343
Marke: Invitrogen™ G620602EU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
E-Gel™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain Starter Kit, 2% (EU only)
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung E-Gel™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain Starter Kit, 2% Gel Percentage, EU Only Plug Type, Single Comb Well Format, 12 Wells, SYBR™ Safe In-Gel Dye, For Use With Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Konzentration 2%
Format Single Comb (Well)
Produkttyp Agarose-Gel-Starterkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nucleic acid gel electrophoresis and blotting
Kitinhalt 6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual. 18-Paks contain 18 gels and a manual
Menge Je
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur