Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ CloneWell™ II Agarosegele mit SYBR Safe, 0,8 %
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15796548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 gels
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15796548 10 gels 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15796548 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. G661818
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 10 Gele und 1 Fläschchen mit 10X Probenladepuffer
Schnellere und effektivere DNA-Fragmentisolierungsmethode für einen erfolgreichen Klonierungsarbeitsablauf. Gewinnen Sie Ihre DNA in 3 einfachen Schritten zurück.
E-Gel CloneWell II Agarose-Gele mit SYBR Safe ermöglichen eine schnellere und effektivere DNA-Fragmentisolierung für Klonierungsabläufe. Die Verwendung des In-Gel SYBR Safe Färbemittels und eines Blaulicht-Transilluminators minimiert DNA-Schäden und verbessert die Klonierungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Die E-Gel CloneWell II Agarose-Gele sind für die Verwendung mit dem E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät konzipiert (Bestell- Nr. G8100).
E-Gel CloneWell II Agarose-Gele bieten Ihnen folgende Vorteile:
  • Zeitersparnisse: keine zusätzlichen Schritte zur Gelreinigung, die nach der Elektrophorese erforderlich sind
  • Vereinfachung der DNA-Rückgewinnung: Entnahme der gereinigten DNA direkt aus dem Well mithilfe einer Pipette
  • Verbesserte Klonierungsergebnisse: minimieren Sie DNA-Schäden und erhalten Sie mehr koloniebildende Einheiten für jede Klonierungsmethode
Schnelle DNA-Probenisolierung in drei Schritten
DNA-Fragment-Isolierung mit E-Gel CloneWell II-Fertiggelen ist ein einfaches Verfahren in 3 Schritten, bei dem die konventionelle Gelaufreinigung entfällt. Um die jeweilige DNA-Bande zu extrahieren, laden Sie die Probe in die Wells, lassen das Gel laufen, bis die Bande die Rückgewinnungs-Wells erreicht, und entnehmen die Probe. Die abgedeckte Probe ist zum Klonen bereit und muss nicht erneut gereinigt werden. Während ein und desselben Geldurchlaufs können mehrere Banden aus einer Well-Beladung gesammelt werden.
Die aus CloneWell II Gelen extrahierte DNA ist mit gängigen Klonierungsmethoden wie der Anza Restriktionsklonierung, der TOPO-Klonierung und der Gateway-Klonierung kompatibel.
Echtzeitkontrolle der Probe
Das SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel ist in das Gel selbst integriert, sodass Sie den Fortschritt der Migration der DNA-Banden auf dem Blaulicht-Transilluminator des E-Gel Power Snap Elektrophoresegeräts visuell überwachen können. Das Gel hat Referenzmarkierungen für eine bessere Kontrolle der Probe vor dem Probenrückgewinnungsschritt. Wenn die Target-DNA das Rückgewinnungs-Well durchquert, kann das Reverse Gelprotokoll für die erneute Erfassung der DNA-Bande verwendet werden.
Verbesserte Effizienz bei der Klonierung
Selbst eine kurze Exposition der DNA-Probe gegenüber UV-Licht während der Visualisierung kann zu Schäden an der DNA und reduzierter Klonierungseffizienz führen. Die Verwendung von E-Gel CloneWell II Gelen zusammen mit dem Blaulicht-Transilluminator minimiert UV-Schäden und verbessert die Klonierungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
Sicherere Alternative zu Ethidiumbromid
Das E-Gel CloneWell II Agarose-Gel ist mit SYBR Safe DNA-Färbemittel vorgefärbt, das die Umweltbelastung minimiert und sicherer ist als das bei der konventionellen präparativen Gelelektrophorese verwendete Ethidiumbromid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Compatible Ladders E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-Leiter
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Gelanteil (%) 0,8 %
Geltyp E-Gel
Marker oder Farbstoff SYBR Gold
Wells 7-Well
Menge 10 gels
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Agarose-Gel