Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele, Basis-Starterkit, 1 %, EU-Version
Artikelnummer. 15481134
Click to view available options
Menge:
1 Kit(s)
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15481134
Marke: Invitrogen™ G6411STEU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
E-Gel EX Agarose-Gele Basis-Starterkit, 1 %, EU-Version
Das E-Gel™ EX 1 % Agarose Basic Starterkit ist eine kostengünstige Methode, um mit der Verwendung von E-Gel™ EX Agarose-Gelen zu beginnen. Es bietet:
  • Eine Box mit 10 E-Gel™ EX 1 % Agarosegelen
  • E-Gel™ iBase™ Power-System
  • E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-Leiter
  • E-Gel™ Probenbeladungspuffer
  • Ein Gelmesser
    E-Gel™ EX 1 % Agarosegele sind verschlossene, fertige Agarosegele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese. Jedes E-Gel™ Agarosegel ist gebrauchsfertig mit Agarose, Elektroden und SYBR™ Gold DNA-Gelfärbung, und in einer leicht zu öffnenden, UV- und blaulichttransparenten 11-Well-Kassette verpackt. Der SYBR™ Gold Farbstoff kann mit blauem Licht betrachtet werden, wodurch DNA-Schäden minimiert werden und eine Echtzeitüberwachung der DNA-Migration mit dem E-Gel™ Safe Imager Real-Time-Transilluminator ermöglicht wird.
    Ultra-empfindliche Detektion von DNA
    E-Gel™ EX-Gele wurden für höchste Empfindlichkeit entwickelt und sind mehr als 5-mal so empfindlich wie vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid. Dies ist auf die Verwendung der ultra-empfindlichen SYBR™ Gold Nukleinsäure-Gel-Färbung zurückzuführen. Dank der überragenden Empfindlichkeit benötigen Sie geringere Probenmengen und können somit Zeit und Geld sparen.
    Schnelle Überprüfung der RNA-Proben
    E-Gel™ EX-Gele können auch für die schnelle Analyse von RNA-Proben verwendet werden, um deren Integrität zu überprüfen, bevor weitere Anwendungen folgen.
    Einfacher Zugriff auf das Gel
    Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit dem Gelmesser (im Kit enthalten) geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder die Überführung auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
    Ausführungs- und Anzeigegerät
    E-Gel™ EX-Gele erfordern das E-Gel™ iBase™ Power-System (enthalten) für die Ausführung und den E-Gel™ Safe Imager™ Real-Time-Transilluminator (nicht enthalten) zur Betrachtung der Probenmigration in Echtzeit.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung E-Gel™ EX Agarose-Gele Basis-Starterkit, 1 %, E-Gel-™ Geltyp, EU-Version, für Elektrophorese, zur Verwendung mit Agarose, Elektroden und SYBR™ Gold DNA-Gel-Färbepackung in einer transparenten 11-Well UV- und Blaulicht-Kassette
    Konzentration 1%
    Produkttyp Agarose-Gel-Starterkit
    Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA- und RNA-Reinigungsanalyse, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Agarose-Gelelektrophorese
    Kitinhalt Eine Box mit 10 E-Gel™ EX 1 % Agarose-Gelen, E-Gel™ iBase™ Power System, E-Gel™ 1 Kb plus DNA-Leiter, E-Gel™ Probenladepuffer, einem Gelmesser
    Menge 1 Kit(s)