Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus Elektrophoresesysteme mit 1 Jahr Standardgarantie
Artikelnummer. 17656895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Typ:
E-Gel Kamera
Horinzontale Gel-Electrophoreseeinheit
Horizontales Gelelektrophoresesystem
Enthält:
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 48 1 % mit SYBR Safe, WiFi-Dongle
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 48 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 96 1 % mit SYBR Safe, WiFi-Dongle
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 96 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, WiFi-Dongle
Nur Elektrophoresegerät
Nur Kamera
Geltyp:
E-Gel 48 1 % mit SYBR sicher
E-Gel 48 2% mit SYBR sicher
E-Gel 96 1% mit SYBR sicher
E-Gel 96 2% mit SYBR sicher
Nicht enthalten
Pakningsstørrelse:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält Geltyp Pakningsstørrelse
17656895 E-Gel Kamera Nur Kamera Nicht enthalten 1 Stück
17866531 Horinzontale Gel-Electrophoreseeinheit Nur Elektrophoresegerät Nicht enthalten 1 Stück
17732069 Horizontales Gelelektrophoresesystem Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, WiFi-Dongle Nicht enthalten 1 Stück
17742069 Horizontales Gelelektrophoresesystem Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 48 1 % mit SYBR Safe, WiFi-Dongle E-Gel 48 1 % mit SYBR sicher 1 Stück
17752069 Horizontales Gelelektrophoresesystem Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 48 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle E-Gel 48 2% mit SYBR sicher 1 Stück
17762069 Horizontales Gelelektrophoresesystem Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 96 1 % mit SYBR Safe, WiFi-Dongle E-Gel 96 1% mit SYBR sicher 1 Stück
17772069 Horizontales Gelelektrophoresesystem Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 96 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle E-Gel 96 2% mit SYBR sicher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17656895 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G9200
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Se alle kampagner
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
E-Gel Power Snap Plus ist ein integriertes E-Gel™ Agarose-Elektrophoresesystem für hohen Durchsatz, das eine schnelle, bequeme und optimierte Lösung für die elektrophoretische Analyse von Nukleinsäuren bietet.
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Plus All-in-one-Elektrophoresesystem wurde für die schnelle und komfortable E-Gel Agarose-Gelelektrophorese mit hohem Durchsatz, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Mit trockenen E-Gel Agarose-Fertiggelen können Sie DNA-Proben in nur 10 Minuten verarbeiten und die Probentrennung in Echtzeit beobachten. Es ist das einzige System für den Labortisch, das die Trennung von DNA-Proben mit hohem Durchsatz und die Gelbildgebung nahtlos in einem einzigen Arbeitsablauf integriert.
Features of the E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis system include:
  • Streamline electrophoresis and image capture with an all-in-one system
  • Compatible with 11- to 96-well E-Gel agarose gels
  • View and capture DNA samples in real-time
  • Access your images anywhere using the built-in Thermo Fisher Connect and network compatibility
Small, fast, and powerful
The all-in-one E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System provides everything you need for DNA gel electrophoresis and gel visualization in a small lightweight benchtop system. The system includes an electrophoresis power supply, blue-light transilluminator, amber filter, and adapter for 11- to 22-well E-Gel agarose gels. This enables gel separation and real-time sample tracking on E-Gel agarose gels pre-stained with SYBR Safe or SYBR Gold II DNA stains. The device arrives with pre-programmed protocols for each type of compatible E-Gel agarose gel.
Instant capture and seamless integration
Capture high-resolution E-Gel agarose gel images with the included easy-to-use E-Gel Power Snap Plus Camera. The camera is directly docked to the E-Gel Power Snap Electrophoresis Device, requiring no external power supply or connection to a desktop computer. The E-Gel Power Snap Plus Camera is also compatible with the included WiFi dongle and has an ethernet port, so you can export your experimental data to the cloud or internal servers for maximum convenience.
Unsurpassed convenience of dry precast E-Gel agarose gel
Run DNA samples in as little as 10 minutes with dry, precast, pre-stained E-Gel agarose gels. The E-Gel dry precast agarose gel technology provides speed and convenience, eliminating any need for gel preparation or staining. E-Gel agarose gels are available in a variety of gel percentage and a choice of two DNA stains. The E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device is compatible with high-throughput E-Gel 48 and E-Gel 96 gels with SYBR Safe*. A provided adapter extends compatibility to low-throughput E-Gel precast agarose gels, including E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II, and E-Gel SizeSelect II gels*.
Safer workflows
The blue light emitted by the E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device transilluminator ensures maximum possible safety to the user and the samples. A combination of blue light and amber filter also offers real-time viewing of the migration of your samples. The E-Gel Power Snap Plus system is a perfect choice for routine PCR fragment analysis, genotyping, and other applications requiring high-throughput. The compatibility with E-Gel CloneWell II gels also makes it a great choice for a safer cloning workflow with increased efficiency.
Made for convenience
The integrated E-Gel Power Snap Plus Camera (available separately as G9201) touch-screen and on-board software provide an intuitive interface for quick gel image capture and editing. The device also offers built in E-Gel 96 deconvolution into several more readable formats. You can store images in the internal memory of the Power Snap Plus system, on our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, or on local network drive to further optimize your workflow.
*The E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System also supports ethidium bromide-stained E-Gel high- and low- throughput agarose gels. The ethidium bromide-stained gels are not suitable for imaging with the E-Gel Power Snap Camera or real-time view.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Beschreibung E-Gel™ Power Snap Plus Camera
Nachweisverfahren Fluoreszenz, blaues Licht
Zur Verwendung mit (Geräte) E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device
Typ E-Gel Kamera
Gelanteil (%) Not Included
Geltyp Nicht enthalten
Enthält Nur Kamera
Menge 1 camera
Gewährleistung 1 Jahr Standardgarantie inbegriffen
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.