Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Simple Runner Electrophoresis Device
Artikelnummer. 15706558
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SureCast Vertikales Gelsystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15706558 SureCast Vertikales Gelsystem 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15706558
Marke: Invitrogen™ G8000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
E-Gel Einfaches Gelelektrophorese-Gerät, Netzkabel mit Universaladapter
Einfach zu verwendendes automatisiertes Gerät zur Verwendung mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen für routinemäßigen Durchsatz.
Das Invitrogen E-Gel Einfaches Gelelektrophorese-Gerät ist ein einfach zu bedienendes, automatisiertes Gerät, das für die Verwendung mit E-Gel Agarose-Fertiggelen für routinemäßigen Durchsatz entwickelt wurde. Das E-Gel Simple Runner Gerät ist mit 15-Minuten- und 30-Minuten-Protokollen vorprogrammiert und ermöglicht eine einfache und bequeme Bedienung des Geräts.
Zu den Merkmalen zählen:
  • Schnelle DNA-Trennung – Probentrennung in Minuten
  • Praktisch – Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht
  • Einfach zu bedienen  Intuitive Oberfläche und vorprogrammierte Protokolle
Unübertroffener Komfort bei trockenen E-Gel-Agarose-Fertiggelen
DNA-Proben in 15 bis 30 Minuten mit trockenen, vorgefärbten E-Gel-Agarose-Gelen ausführen. Das Verfahren mit den trockenen E-Gel Agarose-Fertiggele bietet Geschwindigkeit und Komfort, indem es jegliche Gel-Vorbereitung oder -Färbung überflüssig macht. E-Gel Agarose-Gele sind in zahlreichen Gel-Dichten und mit zwei verschiedenen DNA-Färbungen erhältlich.
Das E-Gel Einfaches Gelelektrophorese-Gerät ist kompatibel mit E-Gel Agarose-Gelen mit Einfach- und Doppelkämmen und Ethidiumbromid- oder SYBR-sicheren Färbemitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 1 Elektrophoresegerät
• 1 Universalnetzteil
Zur Verwendung mit (Geräte) SureCast Vertikales Gelsystem
Produktlinie E-Gel
Typ Elektrophoresegerät für einfache Ausführung
Menge 1 device
Versandbedingung Raumtemperatur