Learn More
(E)-Labd-13-ene-8,15-Diol, TRC
Artikelnummer. 30136165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136165 1 g 1 Gramm
30008644 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL0964101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10267-31-9
Summenformel C20H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 308.5
Synonym [1R-[1α(E),2β,4aβ,8aα]]-Decahydro-1-(5-hydroxy-3-methyl-3-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthalenol, (1R,2R,4aS,8aS)-Decahydro-1-[(3E)-5-hydroxy-3-methyl-3-pentenyl]-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthalenol, (8R)-trans-Labd-13-ene-8,15-diol, (13E)-13-Labdene-8,15-diol, (5S,8R,9R,10S)-(+)-(13E)-Labd-13-ene-8,15-diol, 13E-Labdene-8α,15-diol, Labd-13(E)-ene-8α,15-diol, Labda-13(E)-en-8α,15-diol, (1R,2R,4aS,8aS)-1-((E)-5-Hydroxy-3-methylpent-3-en-1-yl)-2,5,5,8a-tetramethyldecahydronaphthalen-2-ol
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)CC(=O)CSC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Labd-13-ene-8,15-diol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H36O2/c1-15(10-14-21)7-8-17-19(4)12-6-11-18(2,3)16(19)9-13-20(17,5)22/h10,16-17,21-22H,6-9,11-14H2,1-5H3/b15-10+/t16-,17+,19-,20+/m0/s1
Reinheit (%) >95%