Learn More
E-Selectin/CD62E Antibody (RM0034-9J12), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18750644 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18750644 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18750644
Marke: Novus Biologicals NB11085473AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
E-Selectin/CD62E Monoclonal specifically detects E-Selectin/CD62E in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen E-Selectin/CD62E
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0034-9J12
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD62 antigen-like family member E, CD62E, CD62E antigen, ELAM, ELAM-1, ELAM1E-selectin, endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, ESEL, LECAM2, leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, selectin E
Gensymbole SELE
Wirtsspezies Rat
Immunogen Cytokine-stimulated mouse E-Selectin/CD62E
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6401
Testspezifität This is specific for mouse E-Selectin
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2