Learn More
(E)-Thiothixen, TRC
Artikelnummer. 30453038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453038 5 mg 5 Milligramm
30449571 1 mg -
30452202 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3752805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3313-27-7
Summenformel C23 H29 N3 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 443.63
Synonym (E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-Thiothixene, P 4657A, trans-Thiothixene
IUPAC-Name (9E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Prolyliden]Thioxanthen-2-Sulfonamid
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C/CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Thiothixene
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8+
Formelmasse 443.1701