Learn More
(E/Z)-FK-506 26,28-Allil-Ester-Rearrangement-Verunreinigung (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30008733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008733 25 mg 25 Milligramm
30010827 100 mg 100 Milligramm
30008947 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30008733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF37002025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131944-48-4
Summenformel C44 H69 N O12
Molekulargewicht (g/mol) 804.02
Synonym 17,21-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclopentacosine-1,9,22,23(6H,25H)-tetrone, 7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,28a-hexadecahydro-7,21-dihydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-16,18-dimethoxy-4,6,12,14,20-pentamethyl-10-(2-propenyl)-, [3R-[3R*(1R*,3R*,4R*),4E,6S*,7S*,10R*,11E,14S*,16S*,17R*,18S*,20R*,21R*,28aS*]]- (9CI), FK506-A, [3R-[3R*(1R*,3R*,4R*),4E,6S*,7S*,10R*,11E,14S*,16S*,17R*,18S*,20R*,21R*,28aS*]]-7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,28a-Hexadecahydro-7,21-dihydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-16,18-dimethoxy-4,6,12,14,20-pentamethyl-10-(2-propenyl)-17,21-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclopentacosine-1,9,22,23(6H,25H)-tetrone, Tacrolimus Impurity D, (E/Z)-FK-506 26,28-Allylic Ester Rearrangement Impurity
SMILES CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\2/C)\C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tacrolimus TLC Impurity 2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-30-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-29(6)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(31-15-16-33(46)36(23-31)53-7)28(5)21-27(4)34(47)24-35(30)48/h10,19,21,26-27,29-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,28-21+/t26-,27-,29+,30+,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-,40+,44+/m0/s1
Formelmasse 803.482