Learn More
Invitrogen™ E2F4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5375)
Artikelnummer. 30275744
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275744 20 μL 20 Mikroliter
30274808 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275744
Marke: Invitrogen™ MA557392
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
E2F4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
E2F transcription factors are functionally regulated by binding to Rb p110, p107, and p130. E2F-4 is regulated by complex formation with Rb p110. E2F family members bind DNA as heterodimers with members of the DP family of polypeptides Differential phosphorylation contributes to the microheterogeniety of E2F-4 (total aa 411-416, varies due to a trinucleotide repeat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen E2F4
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB5375
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen E2f4
Gen-Zugriffsnummer Q16254
Gen-Alias 2010111M04Rik; AI427446; E2F transcription factor 4; E2F transcription factor 4, p107/p130-binding; E2F4; E2F-4; p107/p130-binding protein; transcription factor E2F4
Gensymbole E2f4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human E2F4 (aa 286-299).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1874
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG