Beschreibung
E4F1 Monoclonal specifically detects E4F1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | E4F1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PCRP-E4F1-2D1 |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | E4F transcription factor 1p50E4F, E4FMGC99614, EC 6.3.2.-, p120E4F, Putative E3 ubiquitin-protein ligase E4F1, Transcription factor E4F, transcription factor E4F1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human E4F1 protein (Uniprot: Q66K89) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |