Learn More
Abeba™ Easy 37622 Schuhe
Artikelnummer. 15651108
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15651108 47 1 Paar
15631098 35 1 Paar
15641098 36 1 Paar
15651098 37 1 Paar
15661098 38 1 Paar
15671098 39 1 Paar
15681098 40 1 Paar
15691098 41 1 Paar
15601108 42 1 Paar
15611108 43 1 Paar
15621108 44 1 Paar
15631108 45 1 Paar
15641108 46 1 Paar
13 options
Artikelnummer. 15651108
Marke: Abeba™ 37622/47
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Glattleder, weiß/blau
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3573)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Farbe Weiß
Material Leder
Größe 47
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 37622