Learn More
Fisherbrand™ EINFACH 60 H
Artikelnummer. 17868016 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17868016 Schuko-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17868016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 €
    697.20 € / 1 Stück
    Sparen 169.80 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Fisherbrand leichte Ultraschall-Wasserbad zeichnet sich durch eine einfache, benutzerfreundliche Handhabung aus. Mit 100 % Ultraschallleistung bei einer Frequenz von 37 kHz löst das Easy Reinigungsaufgaben schnell und effizient. Geeignet zum Entfernen von hartnäckigen, mineralischen Verschmutzungen und Polierpasten.
  • Ultraschallfrequenz von 37 kH (Kontrollbereich -2,5 kH bis +5,5 kH)
  • 2 Ultraschall-Modes für bedarfsgerechte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
    • dann wird Folgendes automatisch festgelegt: Sorgt für eine intensivere Reinigung mit höherer Reinigungskraft
    • Bio-Mode, kann ein-/ausschaltbar sein: Sorgt für eine sanfte Reinigung bei ruhigerem Betrieb
  • Elektronische Wahltasten mit abwaschbarer Membrancodierung und EU-Anzeige aller Betriebszustände
  • Vorauswahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit zwischen 1 Minute und 30 Minuten einzustellen oder Dauerlauf optional (Ultraschall-Dauerlauf: maximal 6 Stunden)
  • Elektronische Temperaturkontrolle, in 5-Stufen regelbar° C ab 30,° C auf 80 C° C für Geräte mit Temperaturüberwachung (Temperaturtoleranz -5° C bis +8 betragen° C)
  • Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
    • nach 8 Stunden ohne Aktivität
    • im Falle einer kurzen Unterbrechung der Energieversorgung
  • Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei einer bestimmten Badtemperatur> 90,° C
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
  • Seitlicher Ablassverschluss zum Entleeren des Reinigungsbehälters über den Abfluss an der Rückseite des Geräts (von Fisherbrand Pflegeleicht 60H)
  • 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Display Keine
Material Edelstahl
Zeitschaltuhr 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 1,56 gal.
Kapazität (metrisch) 5.9 L
Abmessungen (T x B x H) innen 130 x 280 x 145 mm
Enthält Deckel
Modell EINFACH 60 H (mit Heizung)
Steckertyp Schuko-Stecker