Learn More
Buerkle™ Easy-Click™ Verschluss
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
10 mm
15 mm
20 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
- Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
- Works with existing hose connections
- Temperature resistant up to 140°C
- For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
- Available in four fresh colors
Easy-Click-Verschluss – stop-it kann in jeder Position geöffnet und geschlossen werden – ohne lästiges Auf- und Zuschrauben. Hochwertiges Material – die Schlauchklemme stop-it ist aus dem hervorragend wärme- und chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF gefertigt. Die Klemme besteht aus verzinktem Stahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click-Verschluss |
| Material | PVDF, Stahl, verzinkt |
| Enthält | Easy Click Closure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flexibler 10 mm-Schlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann verwendet werden, wenn der Fluss in Flüssigkeits- oder Gasleitungen reguliert oder unterbrochen werden muss |
| Größe (metrisch) Griff | 10 mm |
| Farbe | Gelb |
| Beschichtung | Zinc |