Learn More
Buerkle™ Easy-Click™ Verschluss
Artikelnummer. 10789222
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
10 mm
15 mm
20 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Griff Farbe unitSize
10789222 20 mm Grün 1 Stück
10770543 10 mm Blau 1 Stück
10628992 10 mm Gelb 1 Stück
10229251 15 mm Blau 1 Stück
10554772 15 mm Rot 1 Stück
10584932 15 mm Grün 1 Stück
10331712 20 mm Rot 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10789222
Marke: Buerkle™ 86190206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Schlauchklammern können Sie den Fluss von Flüssigkeiten und Gasen regulieren. Der Buerkle™ Easy-Click™ Verschluss verfügt über eine Rändelschraube für stufenlose, feine Durchflussregulierung oder komplettes Stoppen des Durchflusses. Der Verschluss drückt den Schlauch breitflächig gegen die Hakenmuffe, um eine Beschädigung des Schlauchs zu vermeiden.
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Easy-Click-Verschluss – stop-it kann in jeder Position geöffnet und geschlossen werden – ohne lästiges Auf- und Zuschrauben. Hochwertiges Material – die Schlauchklemme stop-it ist aus dem hervorragend wärme- und chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF gefertigt. Die Klemme besteht aus verzinktem Stahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hose Clamp
Material PVDF, Stahl, verzinkt
Enthält Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click-Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexibler 20 mm-Schlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann verwendet werden, wenn der Fluss in Flüssigkeits- oder Gasleitungen reguliert oder unterbrochen werden muss
Größe (metrisch) Griff 20 mm
Farbe Grün
Beschichtung Zinc