Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungskits für EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 11875372 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
11875372 30 Stück
11322150 1 Stück
11571174 1 Stück
11302150 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11875372 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SC603
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Verbindungsstücke, T-Verbinder und Manschetten sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen konzipiert.
Diese Verbindungsstückkits, Manschetten und T-Verbinder sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen konzipiert. EASY-Column Säulen optimieren die LC und LC/MS im Nanobereich. Die totvolumenfreien Verbindungsstücke sind für Konfigurationen mit einer oder zwei Säulen erhältlich und sorgen für ein anwenderfreundliches, einfaches und reproduzierbares Einrichten für Online-LC/MS-Verfahren. Jede Säule erreicht bei jedem LC-System in Nanobereich hervorragende chromatographische Leistungswerte. Bei Flussraten von nl/min gegenüber ml/min bietet die EASY-Column Säule eine höhere Empfindlichkeit bei besserem Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zur herkömmlichen Elektrospray-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,79 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 20 mm
Porengröße 120 Å
Menge Pack of 30
Produktlinie EASY-Column
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.