Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungskits für EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Diese Verbindungsstückkits, Manschetten und T-Verbinder sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen konzipiert. EASY-Column Säulen optimieren die LC und LC/MS im Nanobereich. Die totvolumenfreien Verbindungsstücke sind für Konfigurationen mit einer oder zwei Säulen erhältlich und sorgen für ein anwenderfreundliches, einfaches und reproduzierbares Einrichten für Online-LC/MS-Verfahren. Jede Säule erreicht bei jedem LC-System in Nanobereich hervorragende chromatographische Leistungswerte. Bei Flussraten von nl/min gegenüber ml/min bietet die EASY-Column Säule eine höhere Empfindlichkeit bei besserem Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zur herkömmlichen Elektrospray-Methode.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,79 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Porengröße | 120 Å |
| Menge | Pack of 30 |
| Produktlinie | EASY-Column |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.