Learn More
Ansell™ Easy Flex Mittelschwere blaugrüne Handschuhe der Serie 47-200 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
6,5
7
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Deutlich bessere Beständigkeit gegen Einrisse, Durchstiche und Abrieb.
- Die Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab
- Sichere Handhabung glatter Objekte wie Kästen oder Geräte
- Hält fünfmal länger als ein normaler Baumwollhandschuh.
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- 3/4-getaucht
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:2111 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Oberflächenbehandlung außen | 3/4 Dipped |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton, Nitrile |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Größe | 6,5 |
| Mehr anzeigen |