Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Vollständig eintauchbar
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST™, geliefert mit Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |
| Art der Immersion | Vollständiges Eintauchen |
| Enthält | Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -35 °C |
| Mehr anzeigen |