Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Vollständig eintauchbar
Descripción
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Información de órdenes
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST™, geliefert mit Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |
| Art der Immersion | Vollständiges Eintauchen |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
| Produkttyp | Liquid-in-Glass Laboratory Thermometer |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 302°F |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.