Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuell kalibrierte Flüssig-Gas-Thermometer: Vollständig eintauchbar
Artikelnummer. 13059142 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−20 °C bis 110 °C
-10°bis +225 °C
-20°bis +150 °C
Gesamtlänge (metrisch):
300 mm
350 mm
Kalibrierpunkte:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 60 °C, 120 °C
1 °C, 100 °C, 200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Kalibrierpunkte unitSize
13059142 −20 °C bis 110 °C 300 mm 0 °C, 50 °C, 100 °C 1 Stück
13089142 -10°bis +225 °C 350 mm 1 °C, 100 °C, 200 °C 1 Stück
13079142 -20°bis +150 °C 300 mm 0 °C, 60 °C, 120 °C 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 13059142
Marke: H-B Instrument™ B602020600
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Individueller Kalibrierbericht nach Bedarf für viele Standardbetriebsverfahren
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Zertifizierungen
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0 °C, 50 °C, 100 °C
Zertifizierung/Konformität Jedes Thermometer enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Art der Immersion Gesamt
Länge gesamt (angloamerikanisch) 12 in.
Gesamtlänge (metrisch) 300 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (metrisch) −20 °C bis 110 °C
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 1 °C