Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17477583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
500 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17477583 150 mm 1 Stück
17487583 500 mm 1 Stück
17497583 750 mm 1 Stück
17447443 750 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17477583 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ES75150PN
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf.
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf. Diese Säulen lassen sich einfach anschließen und bieten hohe Reproduzierbarkeit und überragende Trennungen. Unsere Neo Säulen sind für Drücke bis 1.500 bar ausgelegt und bieten eine verbesserte Konsistenz von Säule zu Säule und eine gesteigerte Effizienz. Die Säulenmedien werden nach hohen Standards hergestellt und ausgewählt und unter hohem Druck gepackt, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie, Auflösung und Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule führt. Dadurch sind eine größere Probenabdeckung und bessere Einblicke in die Proben möglich. Das Click-and-Spray-Format der EASY-Spray Säulen ermöglicht jederzeit perfekte Verbindungen zu unseren Massenspektrometern.
Vorteile der PepMap Neo Säulen
  • Überragende Konnektivität — EASY-Spray™ Säulen lassen sich mit Leichtigkeit per Klick in die richtige Position bringen.
  • Überragende Reproduzierbarkeit — präzise Fertigungsprotokolle für Packungsmedien verbessern die Konsistenz von Säule zu Säule und ermöglichen täglich reproduzierbare Analysen.
  • Überragende Trennung – Die unter Ultrahochdruck eingebrachte Packung erhöht die Säuleneffizienz. So können Sie mit bis zu 1.500 bar arbeiten, um eine verbesserte Peak-Symmetrie und Auflösung zu erzielen und dadurch eine höhere Probenkapazität für mehr Einblick in die Proben zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule, EASY-Spray™
Durchmesser (metrisch) 75 μm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 22000 psi (1500 bar)
Partikelgröße 2 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 450 m2/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1.
Stationäre Phase C18.
Produktlinie Easy Spray
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Beschreibung Easy-Spray™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm x 150 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bottom-up-Proteomik, LC-MS