Learn More
Anton Paar EasyDens Digitales Dichtemessgerät
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Genaue Dichte- und Temperaturmessung
- Unterstützt Maßeinheiten einschließlich spezifisches Gewicht 20/20,° Plato,° Brix,° Oechsle,° Baumé ,° Babo, Alkohol (% v/v, % w/w,° Beweis) und mehr
- Direkte Alkoholbestimmung im Endprodukt in Kombination mit Anton Paar SmartRef Digitalrefraktometer (Produktcode 30286569)
- Minimales Probenvolumen: Nur 2 ml erforderlich
- Schnelle Ergebnisse: Keine Kalibrierung erforderlich; Messungen in 2 Sekunden
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- App-Integration: Funktioniert über eine kostenlose App (iOS/Android) zur Datenvisualisierung, -speicherung und -weitergabe.
- Robustes Design und einfache Reinigung: Staub- und wasserabweisend (IP 65).
Anwendungen
- Bierbrauen: Extraktgehalt der Würze – auch bei Alkoholgehalt, Gärungsverfolgung und Berechnung von Alkoholgehalt, Vergärungsgrad und Kalorien
- Weinherstellung: Zuckergehalt in Trauben, Gärungsverfolgung und Berechnung von Alkohol, Vergärungsgrad und Kalorien
- Herstellung von Apfelwein, Kombucha und Hard Seltzer: Verfolgung der Gärung und Berechnung von Alkoholgehalt, Vergärungsgrad und Kalorien
- Destillation: Messung des Alkoholgehalts (Vol.-%) in zuckerfreien Spirituosen
Genauigkeit und Messbereich
- Dichte: Genauigkeit: ±0,001 g/cm³, Auflösung: 0,001 g/cm³, Messbereich: 0,700 bis 1,200 g/cm³
- °Platon: Genauigkeit: ±0,3° Platon, Entschließung: 0,1° Platon, Bereich: -10 bis 40° Plato
- °Brix: Genauigkeit: ±0,3° Brix, Auflösung: 0,1° Brix-Bereich: -10 bis 80° Brix
- Alkohol (in Spirituosen): Genauigkeit: ±0,5 (%v/v), Auflösung: 0,1 (%v/v), Bereich: 0 bis 100 (%v/v)
- Temperatur: Genauigkeit: ±0,2 °C /±0,4 °F, Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F, Bereich: 5 bis 30 °C / 41 bis 86 °F
Lieferumfang
- 1x Anton Paar EasyDens Digitales Dichtemessgerät
- 2x AA-Batterien
- 1x Spritze
- 1x Abwasserschlauch
- 1x Luer-Adapter
- 1x Kurzanleitung
- 1x Sicherheitsanleitung
EasyDens und SmartRef Kombination – Alkoholanalysepaket
In Kombination mit Anton Paar Mit dem SmartRef Digitalrefraktometer (Produktcode 30286569) ermöglicht die EasyDens und SmartRef Combo die präzise Bestimmung des Alkoholgehalts (ABV) während und nach der Gärung. Die EasyDens- und SmartRef-Kombination ermöglicht sofortige Messungen mit einer Genauigkeit von
- ±0,5 % Alkoholgehalt für Bier, Wein, Apfelwein, Kombucha und Hard Seltzer
- ±0,6 % Vol. Alkoholgehalt für zuckerhaltige Liköre
Zubehör
- Anton Paar Schutzhülle für das digitale Dichtemessgerät EasyDens (Produktcode 30286567)
Verwandtes Produkt
- Anton Paar SmartRef Digitalrefraktometer (Produktcode 30286569)
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 °C bis 30 °C |
| Genauigkeit | ±0,001 g/⊃cm³ |
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Tschechisch, Türkisch, German, Spanish, Italian, Chinese (Simplified), French, Japanese, Polish, Portuguese, Czech, Turkish |
| Messbereich | 0,7 bis 1,2 g/cm³ (Dichte); 0 bis 100 % v/v (Alkohol, binäre Gemische); 5 bis 30 °C (Temperatur) |
| Messzeit | <2 Sekunden |
| Menge | Je 1 |
| Probenvolumen | 2 mL |
| Produkttyp | Dichtemesser-Handgerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Smartphone (iOS/Android), kompatibel mit dem SmartRef Digitalrefraktometer von Anton Paar (Alkoholanalyse-Paket) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeanalyse, Gärungsverfolgung (Bier, Wein, Apfelwein, Kombucha, Hard Seltzer), Zuckermessung und Alkoholmessung in binären Gemischen |