Learn More
Greiner Bio-One EasyLoad Pipettenspitzen-Nachfüllsystem, steril
Artikelnummer. 11709482
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μl
Packungsgröße:
2160 Stück
5760 Stück
Artikelnummer. 11709482
Marke: Greiner Bio-One 741061
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stapelbares Nachfüllsystem mit Gestell zum Nachfüllen von Pipettenspitzenkästen.
  • Einfaches, zeit- und platzsparendes Nachfüllsystem für Standard-Pipettenspitzen.
  • Autoklavierbare Gestelle.
  • Stapelbare Gestelle.
  • Farbkodierte Boxen.
  • Die Positionierungsführungen erleichtern das Auffüllen von Nachfülleinheiten auf den Gestellen.
  • Das Innendesign des Gestells erhöht die Stabilität beim Autoklavieren und bei der Verwendung von Pipettenspitzen mit Mehrkanalpipetten.
  • Graduiert
  • Steril
  • Nur für die einmalige Verwendung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Frei von Schwermetall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilisationsmethode Bestrahlung
Verpackung 960/Pckg.
Farbcode Gelb
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Suitable for single-channel Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Socorex pipettes, multi-channel Brand, Gilson, Eppendorf, Socorex pipettes
Skala Ja
Produktlinie EasyLoad
Material Polypropylen