Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Gestell für Petrischalen
Artikelnummer. 11744736
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Verschieden
Höhe (metrisch):
24 cm
37 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Packungsgröße
11744736 Naturfarben 24 cm 1 Stück
10358469 Verschieden 24 cm 4 Stück
11794736 Blau 37 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11744736 Lieferant Bel-Art™ Scienceware™ Lieferanten-Nr. F189820009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 €
    233.29 € / 1 Stück
    Sparen 22.71 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Den Arbeitsbereich vergrößern und große Mengen an Petrischalen effizient transportieren.
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Naturfarben
Aufnahmevermögen Petrischalen (100 mm)
Material Polycarbonat
Positionen 48
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischale
Menge Je 1
Produkttyp Petrischalenträger
Höhe (metrisch) 24 cm