Learn More
Fisherbrand™ Easyplate™ Gestelle für Petrischalen
Artikelnummer. 11764736 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Natur, Rot, Gelb, Blau (Satz von 4)
Rot
Positionen:
48
84
Größe:
22,8 cm
22.8 cm
35.5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Positionen Größe Packungsgröße
11764736 Gelb 48 22.8 cm 1 Stück
11754736 Rot 48 22.8 cm 1 Stück
10157541 Natur, Rot, Gelb, Blau (Satz von 4) 48 22,8 cm 4 Stück
11587832 Blau 84 35.5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11764736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    155.67 € / 1 Stück
    Sparen 18.33 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
  • Vergrößern den Arbeitsbereich und transportieren effizient große Mengen an Petrischalen
  • Erhältlich in 4 Farben und in zwei Größen; die Größe mit einer Höhe von 24.1 cm (9.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen und die Größe mit einer Höhe von 36.8 cm (14.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen—Das 14 Zoll-Gestell (35,5 cm) fasst insgesamt 84 Schalen; das 9 Zoll-Gestell (22,8 cm) 48.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Petrischalen (48 x 100 mm)
Material Polycarbonat
Positionen 48
Form Rectangular, Rounded Corners
Stapelbar Nein
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 cm-Petrischalen
Größe 22.8 cm
Länge (metrisch) 184 mm
Produkttyp Petrischalenträger
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Array 12 x 4
Breite (metrisch) 184 mm