Learn More
METTLER TOLEDO™ EasyPlus Density Meter
Artikelnummer. p-7147276 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Automatische Temperaturkontrolle von 15 ° bis 25 °
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17749869
Marke: METTLER TOLEDO™ 30468671
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Robust density meter that offers everything needed for routine applications in a strikingly small footprint: fast measurements with automatic temperature control, small sample volumes, minimal operator dependency and more.
  • EasyDirect PC software efficiently manages data, allowing for the creation of reports, graphs and monitoring of samples over time. Up to three density meters or refractometers can be connected, in any combination
  • LongClick™ allows for initiating routine analyses in 1 second
  • Automatic viscosity correction for viscous samples
  • Integrated air pump for easy cleaning and drying
  • SimpleCheck™ performance verification standards
ACCESSORIES
  • Print your results quickly and easily with the USB-P25 printer
  • Start SimpleCheck workflows or scan sample IDs with a USB barcode reader
  • Ensure even more drying efficiency for your instrument with the drying tower
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Displaytyp Kapazitives 4,3 in.-Display mit Farb-Touchscreen
Temperaturbereich (metrisch) Automatische Temperaturkontrolle von 15 ° bis 25 °
Genauigkeit ±0,0005 g/cm³
Beschreibung Standard EasyPlus Dichtemessgerät Easy D40
Höhe (metrisch) 155 mm
Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Koreanisch, Deutsch, Türkisch, Portugiesisch, Bahasa Indonesisch, Thailändisch
Messbereich 0 bis 3 g/cm³
Messzeit Probenabhängig
Auflösung 0.0001 g/cm³
Probenvolumen 1.2 mL
Toleranz 0,0003 g/cm³
Gewicht (metrisch) 4 kg
Produkttyp Tischgerät zur Dichtemessung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Dichte, relativer Dichte, Ethanol, Zucker, API-Funktionen, Säuretabelle, Harnstoff