Learn More
Buerkle™ EasySampler™ Probenahmegerät für Feststoffe
Artikelnummer. 10648534 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10648534 200 mL 1 Stück
15529650 60 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648534 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53601000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und einfache Probenahme von rieselfähigen Schüttgütern
Der EasySampler bietet eine innovative Lösung für die schnelle Probenahme und Entleerung von frei fließenden Schüttgütern, indem die Probe schnell und direkt in den Sammelbehälter entleert werden kann. Durch Herunterdrücken des Griffs öffnet sich die Probenentnahmespitze und die Probe kann entleert werden, ohne den Probennehmer zu drehen oder auseinanderzunehmen.
Das glatte, rückseitig kantenlose Design gewährleistet eine vollständige Entleerung und verhindert die Ansammlung von Restmaterial, wodurch eine schnelle und wiederholte Probenahme ermöglicht wird.
Darüber hinaus lässt sich der Probennehmer zur gründlichen Reinigung leicht auseinandernehmen. Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl 316L (1.4404) garantiert Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Reinheit bei der Probenahme.
Der EasySampler ist speziell für frei fließende oder selbstfließende Materialien konzipiert und vereinfacht die Probenahme erheblich.
  • Innovatives Design für schnelles und einfaches Probenehmen
  • Direkt in den Sammelbehälter leeren
  • Hochwertiger Edelstahl für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Lässt sich zur gründlichen Reinigung leicht zerlegen.
  • Optimiert für frei fließende oder selbstfließende Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenlanze
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 200 mL
Länge (metrisch) 1045 mm
Länge (metrisch) Schüssel 500 mm