Beschreibung
- Hydrophiles Polyester/Clean-Ester, lasergeschnittenes, versiegeltes Kantenschaummaterial.
- Der lichtdurchlässige Tank ermöglicht es dem Benutzer, die Lösung zu sehen
- Vollständig autoklavierbar für kritische Bereiche
- Anwenderfreundlich
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 55 x 46 cm |
| Produkttyp | Eimerloser Mopp |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |