Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human Neutrophil Isolation Kit
Artikelnummer. 15805912
Encompass
Click to view available options
Menge:
100 l Vollblut
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15805912
Marke: STEMCELL Technologies 19666
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic isolation of neutrophils directly from whole blood
  • The EasySep™ Direct Human Neutrophil Isolation Kit isolates functional, highly purified neutrophils directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection
  • No lysis, density gradient centrifugation or other processing steps are required and isolat​ed cells are immediately available for flow cytometry, functional assays, culture, and other downstream applications
  • This product replaces the EasySep™ Human Neutrophil Isolation Kit (Catalog #19257) for even faster cell isolations
Spezifikation
Zelltyp Granulocytes and Subsets
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 100 l Vollblut