Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit
Artikelnummer. 17177971
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17177971
Marke: STEMCELL Technologies 19854
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Immunomagnetic isolation of untouched mouse B cells
  • The EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit is designed to isolate B cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-B cells and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
  • Labeled cells are separated using and EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
  • This product replaces the EasySep™ Mouse B Cell Enrichment Kit (Catalog #19754) for even faster cell isolations
Spezifikation
Zelltyp B Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.