Learn More
Usbeck Laborgeraete™ EasySlide Doppelmuffe für Einhandbedienung
Artikelnummer. 31237675
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
54 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
31237675 54 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31237675 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15 €
    41.90 € / 1 Stück
    Sparen 5.25 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neue EasySlide Doppelmuffe von USBECK erleichtert den Stativaufbau im Labor: Dank Kugellager gleitet sie mühelos über den Stativstab. Die Konstruktion ermöglicht schnelle, sichere Einhand-Bedienung. Große Rändelschrauben aus Aluminium sorgen für festen Halt.
  • Robuste und leichte Aluminiumlegierung
  • Für das Einspannen von Stäben und Stielteilen bis Ø 12 mm geeignet
  • Die Muffe selbst wird an einem Ø 12 mm Stab befestigt und ist dort flexibel höhenverstellbar
  • Innenliegendes Kugellager aus Kunststoff für besonders leichtgängiges Gleiten
  • Einhandbedienung – Muffe lässt sich mühelos mit einer Hand positionieren und fixieren
  • Große Aluminium-Rändelschrauben für werkzeugloses, sicheres Anziehen
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 54 mm
Breite (metrisch) 80 mm
Produkttyp Stativmuffe
Gewicht (metrisch) 160 g