Learn More
Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR-Mix-in-a-Tube
Reduzieren Sie mühsame PCR-Vorbereitungsprotokolle auf einen einzigen Schritt mit Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR-Mix-in-a-Tube.
Specifica
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Lagerungsbedingungen Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Reduzieren Sie mühsame PCR-Vorbereitungsprotokolle auf einen einzigen Schritt mit Thermo Scientific™ EasyStart™ PCR-Mix-in-a-Tube.
Merkmale:
  • Bessere Spezifität und Ausbeute als bei herkömmlichen Ansätzen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Enzymen.
  • Die Wachsschicht ermöglicht die sichere und bequeme Lagerung der Reagenzienmischung, verhindert Oxidation und Verdunstung.
Bestellinformationen:
Verwenden Sie 0,2-ml-Röhrchen für 0,2-ml-Heizblöcke und 0,5-ml-Röhrchen für 0,5-ml- oder 0,6-ml-Heizblöcke.
Specifica
Specifica
0,2 ml
Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.