Learn More
Greiner Bio-One EASYstrainer Zellsieb, klein, für 1,5 bis 15 ml-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17833162
Ansicht ändern
Click to view available options
Netzgröße:
20 μm
40 μm
Farbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Netzgröße Farbe unitSize
17833162 20 μm Rot 1 Stück
17214494 40 μm Grün 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17833162 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 542120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.70 €
    159.55 € / 1 Stück
    Sparen 21.15 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die schnelle und sichere Filtration von Zellsuspensionen und primären Zellisolaten.
  • Small diameter
  • Single packed
  • For tubes from 1.5 to 15 mL volume
  • Handle and mantle surface for improved aseptic handling
  • Venting slot for fast filtration, prevents liquid overspill
  • Stackable for sequential filtration in one step
  • Invertible upper part for recovery of retained cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Produkttyp Zellenfilter
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen, 1,5 bis 15 ml
Netzgröße 20 μm