Learn More
Greiner Bio-One EASYstrainer Zellsieb für 50 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 15391067
Ansicht ändern
Click to view available options
Netzgröße:
70 μm
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Netzgröße Farbe Packungsgröße
15391067 70 μm Blau 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15391067 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 542070
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die schnelle und sichere Filtration von Zellsuspensionen und primären Zellisolaten.
  • Für alle Standard-50 ml-Röhrchen geeignet
  • Griff- und Manteloberfläche für verbesserte aseptische Handhabung
  • Belüftungsschlitz zwischen Röhrchen und Filter für schnelle Filtration
  • Drei farbcodierte Netzgrößen
  • Kein Fl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und sichere Filtration von Zellsuspensionen und primären Zellisolaten.
Produkttyp Zellenfilter
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Röhrchen, 50 ml
Netzgröße 70 μm