Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ EASYstrainer™ Zellsieb
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075373
Click to view available options
Netzgröße:
70 μm
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15391067
Marke: Greiner Bio-One 542070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die schnelle und sichere Filtration von Zellsuspensionen und primären Zellisolaten.
  • Für alle Standard-50 ml-Röhrchen geeignet
  • Griff- und Manteloberfläche für verbesserte aseptische Handhabung
  • Belüftungsschlitz zwischen Röhrchen und Filter für schnelle Filtration
  • Drei farbcodierte Netzgrößen
  • Kein Flüssigkeitsüberlauf
  • Praktische Blist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und sichere Filtration von Zellsuspensionen und primären Zellisolaten.
Produkttyp Zellenfilter
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Röhrchen, 50 ml
Netzgröße 70 μm