Learn More
Eaton-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423165 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10423165 2,5 l 2.50 Liter
10611473 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10423165
Marke: Thermo Scientific Acros 369800025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39394-84-8 | O10P4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eaton's reagent
Farbe Nicht benannt
CAS 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3
Siedepunkt 122.0°C (1.0 mmHg)
Summenformel O10P4
MDL-Nummer MFCD00070545
Konzentration 6.7 to 8.2 %
Fieser 05,535; 07,291; 08,400; 11,428
Dichte 1.5000g/mL
Synonym Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 6.7 to 8.2%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4360
Relative Dichte 1.5
Menge 2,5 l
Flammpunkt >110°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eaton's reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.