Learn More
Hettich Lab Technology™ EBA 280 S Zentrifuge
Artikelnummer. 15321804
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen
15321804 6 x 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15321804 Lieferant Hettich Lab Technology™ Lieferanten-Nr. 1102
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Zentrifuge EBA 280 S bietet außergewöhnlichen Benutzerkomfort und die Wahl zwischen 6 Rotoren. Dank des Schnellwechselsystems lässt sich der Rotor problemlos abnehmen und wieder anbringen. Der Rotor rastet ein und bleibt ohne Werkzeug oder zusätzlichen Aufwand sicher fixiert. Das hintergrundbeleuchtete digitale Bedienfeld bietet die Möglichkeit, 9 verschiedene Programmeinstellungen zu speichern.
  • Kunststoffgehäuse
  • Metalldeckel
  • Sichtfenster im Deckel
  • Einhand-Deckelverriegelung
  • Deckelschutz
  • Notentriegelung des Deckelverschlusses
  • Kammer aus rostfreiem Edelstahl
  • Automatische Rotorerkennung
  • Bürstenloser Antrieb
  • Fehleranzeige
  • Ungleichgewichtsüberwachung und Abschaltung
  • Hinterleuchtetes Panel mit Istwerten aller Parameter
  • 3 anpassbare Meldungen nach Abschluss des Zentrifugationslaufs (Audio + visuell)
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 50 ml
Max. RZB 5,071 x g
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Geräuschpegel ≤50 dB (A) mit Rotor 1137
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Produktlinie EBA 280 S
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Außenhöhe (metrisch) 242 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 12,8 in.
Außenbreite (metrisch) 326 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 26.5 lb.
Gewicht (metrisch) 12 kg
Abmessungen (H x B x T) 242 x 326 x 400 mm
Laufzeit 1 bis 99 Min., 59 Sek., Dauerlauf, Kurzzyklusmodus (Impulstaste)
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 200/240 V
Tiefe (metrisch) 400 mm
Produkttyp Zentrifuge