Learn More
EBF-2 Antibody [Unconjugated], Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200110278 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279506 100 μL 100 Mikroliter
30279508 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30279506
Marke: Novus Biologicals NBP343679100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
EBF-2 Polyclonal antibody specifically detects EBF-2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EBF-2
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias COE2, EBF-2, O/E-3, OE-3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LPALSSSPAHSGMMGINSYGSQLGVSISESTQGNNQGYIRNTSSISPRGYSSSSTPQQSNYSTSSNSMNGYSNVPMANLGVPGSPGFLNGSPTGSPYGIMSSSPTVGSSSTSSILPFSSSVFPAVKQKSAFAPVIRPQG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64641
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG