Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Artikelnummer. p-7250973
Click to view available options
Alarmtypen:
Blinkendes LCD-Segment
LED-Anzeige
Kanäle:
1
2
Datenspeicher:
40.000 Messwerte
IP-Schutzart:
IP 52
IP67.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10704402
Marke: Ebro Electronic™ 16010042A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Datenlogger zur Messung von Temperatur und/oder Feuchtigkeit während des Transports und in Lagern
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Datalogger
Displaytyp LED
Datenspeicher 40.000 Messwerte
Kalibrierung Kalibriert
Alarmtypen LED-Anzeige
Software Type Universelle Software
Akkutyp Lithium
Akkulaufzeit 24 Monate
Kanäle 1
Schnittstelle USB
IP-Schutzart IP67.
Modell EBI 20-T1
Arten von Sensoren NTC
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C
Zeitgenauigkeit 1 min bis 24 h
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
Temperaturauflösung 0.5 ° °C
Temperaturbereich (metrisch) -30°bis +60 °C
Betriebstemperatur (metrisch) -30°bis +60 °C
Länge (metrisch) 69 mm