Learn More
Ebro Electronic™ EBI 310 PDF Logger-Serie
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–30 bis 75 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing, but also for a lot of other applications, especially with the lot of additional probes.
Datenlogger zur Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung, aber auch für viele andere Anwendungen, insbesondere mit den vielen zusätzlichen Fühlern.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | EBI 310 USB-Temperaturdatenlogger |
| Displaytyp | LCD |
| Datenspeicher | 120.000 Werte |
| Kalibrierung | Kalibriert |
| Alarmtypen | Flashing LCD Segment |
| Akkulaufzeit | Lebensdauer bis zu zwei Jahren |
| Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |
| IP-Schutzart | IP 65 |
| Modell | EBI 310 |
| Arten von Sensoren | PT 1000 |
| Mehr anzeigen |