Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Avidin HRP
Artikelnummer. 15558306
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
5 x 100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15558306 100 μl 100 Mikroliter
15548306 5 x 100 μL 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 15558306
Marke: Invitrogen™ 18420093
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird häufig als zweiter Schritt zum Nachweis biotinylierter Antikörper verwendet. Avidin ist ein Glykoprotein aus Hühnereiweiß, das Biotin mit hoher Affinität bindet. Biotin ist ein Tag, das häufig zur Kennzeichnung von Antikörpern und anderen Sonden für Immunnachweismethoden verwendet wird.
  • Empfohlen für die Verwendung in immunhistochemischen Anwendungen
  • Natriumazid ist ein Inhibitor der enzymatischen Aktivität der Meerrettich-Peroxidase und sollte nicht mit diesem Produkt verwendet werden
  • 0.5 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 μl
Zielmolekül Biotin
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C
Zusammensetzung Aqueous buffer, contains carrier protein/stabilizer, no sodium azide
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemische Färbung
Produktlinie eBioscience
Marker oder Farbstoff HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Nur für Forschungszwecke