Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17-Phänotypisierungs-Kit
Beschreibung
Das Phänotypisierungs-Kit nutzt hochwertige eBioscience™ Antikörper, Isotypkontrollen, Zellstimulationsreagenzien (induziert Zytokin-Produktion) und Fixierungs-/Permeabilisationsreagenzien (für intrazelluläre Marker IfN-g und IL-17) und umfasst ein gebrauchsfertiges Protokoll für die Experimenteinrichtung, Gating-Strategie und Analyse.
Die Vorteile:
- Bewährte Leistung – Antikörper und unterstützende Reagenzien für die Durchflusszytometrie
- Hoch referenzierte Antikörper – enthält einen der am häufigsten referenzierten Klone für IL-17
- Schlüsselfertiges Kit und Protokoll – Enthält Reagenzien und standardisierte Gating-Empfehlungen, die für die durchflusszytometrische Charakterisierung erforderlich sind
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung |
|
| Format | Kit |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Reagenz |