Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg-Phänotypisierungs-Kit
Artikelnummer. 17144729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17144729 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17144729 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A42925
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg-Phänotypisierungspanel ist auf Durchflusszytometrie-basierte Identitätstests von regulatorischen T-Zellen (Tregs) ausgelegt.
Das Phänotypisierungs-Kit nutzt hochwertige eBioscience™ Antikörper, Isotypkontrollen und Fixierungs-/Permeabilisierungsreagenzien (für den intrazellulären Marker FOXP3) und enthalten ein gebrauchsfertiges Protokoll für die Experimenteinrichtung, Gating-Strategie und Analyse.
Die Vorteile:
  • Bewährte Leistung – Antikörper und unterstützende Reagenzien für die Durchflusszytometrie
  • Hoch referenzierte Antikörper – enthält einen der am häufigsten referenzierten Klone für FOXP3
  • Schlüsselfertiges Kit und Protokoll – Enthält Reagenzien und standardisierte Gating-Empfehlungen, die für die durchflusszytometrische Charakterisierung erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
  • CD4-, CD25-, CD127- und FOXP3-Antikörper, bei 2 bis8 °C lagern
  • FOXP2/TF-Färbepuffer, bei 2 bis8 °C lagern
  • Isotyp-Kontrolle, bei 2 bis8 °C lagern
Format Kit
Menge 100 Reaktionen
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Reagenz