Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg-Phänotypisierungspanel und Färbepuffer
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
Beschreibung
Das Phänotypisierungspanel und die Färbepuffer nutzen hochwertige eBioscience™ Antikörper und Fixierungs-/Permeabilisierungsreagenzien (für den intrazellulären Marker FOXP3) und enthalten ein gebrauchsfertiges Protokoll für die Experimenteinrichtung, Gating-Strategie und Analyse.
Die Vorteile:
- Bewährte Leistung – Antikörper und unterstützende Reagenzien für die Durchflusszytometrie
- Hoch referenzierte Antikörper – enthält einen der am häufigsten referenzierten Klone für FOXP3
- Schlüsselfertiges Kit und Protokoll – Enthält Reagenzien und standardisierte Gating-Empfehlungen, die für die durchflusszytometrische Charakterisierung erforderlich sind
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung |
|
| Format | Kit |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Treg Phänotypisierungspanel und Färbepuffer |