Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Phytohämagglutinin-L-Lösung (PHA-L) (500X)
Artikelnummer. 15546286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
4 x 100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15546286 4 x 100 μl 4 Stück
15556286 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15546286 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00497703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 €
    227.65 € / 4 Stück
    Sparen 25.35 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Phytohämagglutinin-L (PHA-L)-Lösung (500X) ist eine gebrauchsfertige Lösung aus PHA-L in wässrigem Puffer.
  • Eine gebrauchsfertige Lösung aus PHA-L in wässrigem Puffer
  • PHA ist eine Mischung aus Lektinen, die aus der roten Kidneybohne Phaseolus vulgaris isoliert wurden.
  • Ist der Teil von PHA, der eine starke leukozytenagglutinierende und mitogene Aktivität aufweist, jedoch eine sehr schwache erythrozytenagglutinierende Aktivität hat
  • Dieses Reagenz ist für die In-vitro-Aktivierung von humanen und murinen Leukozyten vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4 x 100 μl
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Phytohemagglutinin-L (PHA-L)-Lösung