Learn More
Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschale
Artikelnummer. 15599901 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
4
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
15599901 4 4 Stück
15589901 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15599901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 €
    307.41 € / 4 Stück
    Sparen 11.59 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützt DNA vor Beschädigungen. Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschalen werden aus abgedunkelten Acryl hergestellt, um die für DNA möglicherweise schädliche Lichteinstrahlung zu verringern.
  • Aus tiefschwarzem Acryl
  • Minimiert Lichteinstrahlung und reduziert DNA-Schäden im Hintergrund
Spezifikation
Farbe Ebenholz
Zur Verwendung mit (Geräte) Comet Assay-Tank
Material Acryl
Anzahl pro Packung 4